Learn More
2-Fluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020659
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
446-48-0
C7H6BrF
189.027
MFCD00000324
FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzylbromide, o-fluorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro, 2-fluoro-benzylbromide
67968
1-(Brommethyl)-2-Fluorbenzol
C1=CC=C(C(=C1)CBr)F
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
446-48-0
C7H6BrF
189.027
MFCD00000324
FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzylbromide, o-fluorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro, 2-fluoro-benzylbromide
67968
1-(Brommethyl)-2-Fluorbenzol
C1=CC=C(C(=C1)CBr)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzyl bromide
Siedepunkt 84°C to 85°C (15 mmHg)
Flammpunkt 82°C (179°F)
Geruch Pungent
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1099894
Formelmasse 189.03
Reinheit (%) 98%