Learn More
2-Fluorobenzotrifluoride, 99%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10282552 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10282552 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10282552 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzotrifluoride
Namenshinweis 99%
CAS 392-85-8
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.2900g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H4F4
Strukturformel FC6H4CF3
Brechungsindex 1.4045 to 1.4065 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00000374
Menge 5 g
Synonym 2-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, o-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, benzene, fluoro trifluoromethyl, o,alpha,alpha,alpha-tetrafluorotoluene, a,a,a,2-tetrafluorotoluene, alpha,alpha,alpha,ar-tetrafluorotoluene, 2-trifluoromethyl fluorobenzene
InChI-Schlüssel BGVGHYOIWIALFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)F
IUPAC-Name 1-Fluor-2-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 164.103
PubChem CID 9807
Formelmasse 164.1
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.