Learn More
2-Fluorbenzophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377336 25 g 25 Gramm
11367336 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09316.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 342-24-5 | C13H9FO | 200.212 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 342-24-5
Summenformel C13H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 200.212
MDL-Nummer MFCD00000318
InChI-Schlüssel DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl phenyl methanone, o-fluorobenzophenone, fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-phenylmethanone, 2-fluoro-phenyl-phenylmethanone, 2-fluorophenyl phenyl ketone, methanone, 2-fluorophenyl phenyl, pubchem4228, acmc-1ckt6
PubChem CID 67650
IUPAC-Name (2-Fluorphenyl)-Phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzophenone
Dichte 1.186
Siedepunkt 149°C to 150°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5864
Menge 25 g
Beilstein 2047045
Formelmasse 200.21
Reinheit (%) ≥98%