Learn More
2-Fluorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426967
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11426967 10 g 10 Gramm
11436967 50 g 50 Gramm
11359619 100 g 100 Gramm
11446967 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11426967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14375.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 394-47-8 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 394-47-8
Summenformel C7H4FN
Molekulargewicht (g/mol) 121.11
MDL-Nummer MFCD00001773
InChI-Schlüssel GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
PubChem CID 67855
IUPAC-Name 2-Fluorbenzonitril
SMILES FC1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzonitrile
Dichte 1.138
Siedepunkt 196°C to 198°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.507
Menge 10 g
Beilstein 2042184
Formelmasse 121.11
Reinheit (%) 99%