Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluorbenzensulfonamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61743.03
Additional Details : CAS : 30058-40-3 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438308
  • 38.53 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 25-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
30058-40-3
175.177
WFLBWYLZCQOPCA-UHFFFAOYSA-N
193663
C1=CC=C(C(=C1)F)S(=O)(=O)N
C6H6FNO2S
MFCD00042283
2-fluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-fluoro, 2-fbsa, 2weg, pubchem11761, acmc-209hcr, 2-fluorophenylsulfonamide, 2-sulfamoyl fluorobenzene, 2-fluorobenzenesulphonamide, 2-flourobenzene sulfonamide
2-Fluorbenzolsulfonamid
Spezifikation
2-Fluorobenzenesulfonamide
1g
C6H6FNO2S
UN2811
WFLBWYLZCQOPCA-UHFFFAOYSA-N
2-Fluorbenzolsulfonamid
193663
Fest
162°C to 166°C
30058-40-3
MFCD00042283
2-fluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-fluoro, 2-fbsa, 2weg, pubchem11761, acmc-209hcr, 2-fluorophenylsulfonamide, 2-sulfamoyl fluorobenzene, 2-fluorobenzenesulphonamide, 2-flourobenzene sulfonamide
C1=CC=C(C(=C1)F)S(=O)(=O)N
175.177
175.18
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation