Learn More
2-Fluorbenzolnitril, TRC
Artikelnummer. 30395822
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30395822 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395822 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5883905G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzenenitrile
CAS 394-47-8
Summenformel C7H4FN
Menge 5 g
Synonym 2-Cyanofluorobenzene, 2-Fluorocyanobenzene, o-Cyanofluorobenzene, 2-Fluorophenyl Cyanide, o-Fluorobenzonitrile, NSC 88278
InChI-Formel InChI=1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
SMILES Fc1ccccc1C#N
IUPAC-Name 2-Fluorbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 121.11
Formelmasse 121.0328