Learn More
2-Fluorbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466306 5 g 5 Gramm
11456306 1 g 1 Gramm
11476306 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23103.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1993-03-9 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1993-03-9
Summenformel C6H6BFO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.92
MDL-Nummer MFCD00674013
InChI-Schlüssel QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl boronic acid, 2-fluorobenzeneboronic acid, 2-fluorophenyl boranediol, o-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluorophenyl, boronic acid, 2-fluorophenyl, 2-fluoro-phenyl-boronic acid, o-fluoro-benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, o-fluoro
PubChem CID 2734354
IUPAC-Name (2-Fluorphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 100°C to 108°C
Menge 5 g
Beilstein 3030413
Formelmasse 139.92
Reinheit (%) 98%