Learn More
2-Fluoranilin, TRC
Artikelnummer. 30395263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30395263 10 g
30391983 5 g
30390579 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395263 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF58828310G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-54-9
Summenformel C6H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 111.12
Synonym Benzenamine, 2-fluoro- (9CI, ACI), 2-Fluorobenzenamine (ACI), Aniline, o-fluoro- (8CI), 1-Amino-2-fluorobenzene, 2-Fluoroaniline, 2-Fluorophenylamine, NSC 10299, o-Fluoroaniline
IUPAC-Name 2-Fluoranilin
SMILES Nc1ccccc1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoroaniline
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Formelmasse 111.0484