Learn More
2-Fluoroanilin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10714611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10714611 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10437880 100 mL Glasflasche -
10530584 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10714611 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119270250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 348-54-9 | C6H6FN | 111.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-54-9
Summenformel C6H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 111.12
MDL-Nummer MFCD00007642
InChI-Schlüssel FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluoroaniline, benzenamine, 2-fluoro, 1-amino-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzenamine, 2-fluoro-phenylamine, 2-fluoro-benzenamine, fluoroaniline-2, o-aminofluorobenzene, aniline, o-fluoro, 2-fluorophenylamine
PubChem CID 9584
ChEBI CHEBI:27526
IUPAC-Name 2-Fluoranilin
SMILES NC1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoroaniline
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -29°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1510g/mL
Siedepunkt 182°C to 183°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4NH2
Brechungsindex 1.5400 to 1.542
Menge 25 mL
Beilstein 12, I, 296
Relative Dichte 1.151
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride,diethyl ether and,ethanol
Formelmasse 111.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit