Learn More
2-Fluorroadenin, TRC
Artikelnummer. 30398994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398994 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398994 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5872001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoroadenine
CAS 700-49-2
Summenformel C5 H4 F N5
Menge 1 g
Synonym 9H-Purin-6-amine, 2-fluoro-, 1H-Purin-6-amine, 2-fluoro- (9CI), Adenine, 2-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Fluoro-9H-purin-6-amine, 2-Fluoro-1H-purin-6-amine, 2-Fluoro-6-aminopurine, 2-Fluoroadenine, NSC 27364, 2-Fluoro-7H-purin-6-amine
InChI-Formel InChI=1S/C5H4FN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES Nc1nc(F)nc2[nH]cnc12
IUPAC-Name 2-Fluor-9H-purin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 153.12
Formelmasse 153.0451