Learn More
2-Fluoro-N,N-Dimethyl-4-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430909
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15430909
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63930.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65739-04-0
Summenformel C8H9FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.17
InChI-Schlüssel QTXUWCWOGLFTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-n,n-dimethyl-4-nitro-benzenamine, acmc-209nru, benzenamine, 2-fluoro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-2-fluoro-4-nitroaniline
PubChem CID 23547995
IUPAC-Name 2-Fluor-N,N-dimethyl-4-nitroanilin
SMILES CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 184.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest