Learn More
2-Fluoro-9-beta-D-Arabinofuranosyladenin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426969
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15426969
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65562.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-9-beta-D-arabinofuranosyladenine
CAS 21679-14-1
Farbe Weiß bis gelb
Summenformel C10H12FN5O4
MDL-Nummer MFCD00132942
Menge 1 g
Beilstein 1225932
Merck Index 14,4126
Synonym fludarabine, f-ara-a, 2-fluoro ara-a, 9-beta-d-arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, fludarabine inn, fludarabinum latin, fludarabina spanish, fludarabina, fludarabinum, 2r,3s,4s,5r-2-6-amino-2-fluoro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF, DMSO, methanol or ethanol; Sparingly soluble in water
InChI-Schlüssel HBUBKKRHXORPQB-FJFJXFQQSA-N
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC(F)=N1
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 285.24
PubChem CID 657237
Formelmasse 285.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver