Learn More
2-fluoro-7,8,9,10-Tetrahydro-6H-Cyclohepta[b]Chinolin-11-Carboxylsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089501
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10089501
Marke: Thermo Scientific Maybridge SEW05649CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 1555-11-9
Summenformel C15H14FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 259.28
InChI-Schlüssel HBSUFSHHGHJZSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6h,7h,8h,9h,10h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, maybridge1_008193, 2-fluoranyl-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 1,2-b quinoline-11-carboxylic acid, 6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro
PubChem CID 715240
IUPAC-Name 2-Fluor-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]chinolin-11-carbonsäure
SMILES C1CCC2=C(CC1)N=C3C=CC(=CC3=C2C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 259.28
Reinheit (%) 97%