Learn More
2-Fluor-6-(Trifluoromethyl)Benzylbromid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11974541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11974541 5 g 5 Gramm
11964541 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11974541 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442160050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 239087-08-2
Summenformel C8H5BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 257.03
InChI-Schlüssel RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-6-trifluoromethylbenzyl bromide, 2-fluoro-6-trifluoromethylbenzylbromide, 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluorobenzotrifluoride, alpha-bromo-2-fluoro-6-trifluoromethyl toluene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-trifluoromethyl, pubchem4932, acmc-1cg83
PubChem CID 2737573
IUPAC-Name 2-(brommethyl)-1-fluor-3-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)CBr)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Flammpunkt 107°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 257.03
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO– Nur für Forschungszwecke