Learn More
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesäure, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3790886
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
32890-94-1
C8H3F4O2
207.10
MFCD00040981
LNARMXLVVGHCRP-UHFFFAOYSA-M
2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoic acid, otf-boa-6f, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, 6-fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoic acid, 6-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem4759, acmc-20a40d, rarechem al bo 0626
688123
[O-]C(=O)C1=C(F)C=CC=C1C(F)(F)F
32890-94-1
C8H3F4O2
207.10
MFCD00040981
LNARMXLVVGHCRP-UHFFFAOYSA-M
2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoic acid, otf-boa-6f, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, 6-fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoic acid, 6-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem4759, acmc-20a40d, rarechem al bo 0626
688123
[O-]C(=O)C1=C(F)C=CC=C1C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 85.0°C to 87.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(CF3)CO2H
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoat
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.