Learn More
2-Fluor-6-(Trifluoromethyl)Benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11904811 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11904811 1 g 1 Gramm
11914811 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904811 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442270010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 60611-24-7
Summenformel C8H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 192.11
MDL-Nummer MFCD00061273
InChI-Schlüssel FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-o-tolualdehyde, pubchem4236, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzaldehyde, acmc-1b5by, otf-bad-6f, 3-fluoro-2-formylbenzotrifluoride, attercop-chm at111495
PubChem CID 521933
IUPAC-Name 2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES FC1=CC=CC(=C1C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Siedepunkt 156°C
Flammpunkt 82°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 192.11
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke