Learn More
2-Fluor-6-(Trifluormethyl)-Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469107 1 g -
11479107 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20659.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60611-24-7
Summenformel C8H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 192.11
MDL-Nummer MFCD00061273
InChI-Schlüssel FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-o-tolualdehyde, pubchem4236, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzaldehyde, acmc-1b5by, otf-bad-6f, 3-fluoro-2-formylbenzotrifluoride, attercop-chm at111495
PubChem CID 521933
IUPAC-Name 2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES FC1=CC=CC(=C1C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dichte 1.432
Siedepunkt 155°C to 157°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.4585
Menge 1 g
Beilstein 2263481
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 192.11
Reinheit (%) 97%