Learn More
2-Fluoro-6-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10742433 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 10742433
Marke: Thermo Scientific Acros 277230500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 769-10-8
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.13
MDL-Nummer MFCD00007197
InChI-Schlüssel GXPIVRKDWZKIKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-nitrotoluene, 1-fluor-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-fluorotoluene, 6-fluoro-2-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl-3-nitro, 3-fluoro-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-fluor-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem1594, acmc-1bc1k
PubChem CID 69854
IUPAC-Name 1-Fluor-2-Methyl-3-Nitrobenzol
SMILES CC1=C(F)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-nitrotoluene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.2700g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NO2)F
Brechungsindex 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589nm)
Menge 50 g
Beilstein 05, 326
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Flüssigkeit