Learn More
2-Fluor-6-Nitrobenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13501620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 13501620
Marke: Thermo Scientific Acros 449150050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 1958-93-6
Summenformel C7H5BrFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 234.02
MDL-Nummer MFCD00042918
InChI-Schlüssel KKSODTKRSQTJFZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74779
IUPAC-Name 2-(brommethyl)-1-fluor-3-nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H3CH2Br(F)
Menge 5 g
Synonym 2-fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitrobenzene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro, alpha-bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene, acmc-20anuk, 2-fluoro-6-nitrobenzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluoro-1-nitrobenzene, benzene,2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 234.02
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.