Learn More
2-Fluor-6-Nitrobenzylbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Nitobenzyl ester based nonionic PAGs (NIPAG 2) NIPAG 2 was prepared from 2-fluoro-6-nitrobenzyl bromide with silver sulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nicht-ionisches esterbasiertes Nitrobenzyl-PAG (NIPAG2) NIPAG 2 wurde aus 2-Fluor-6-Nitrobenzylbromid mit Silbersulfonat hergestellt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
Nicht-ionisches esterbasiertes Nitrobenzyl-PAG (NIPAG2) NIPAG 2 wurde aus 2-Fluor-6-Nitrobenzylbromid mit Silbersulfonat hergestellt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide |
| Schmelzpunkt | 50°C to 54°C |
| Geruch | Pungent |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2503670 |
| Synonym | 2-fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitrobenzene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro, alpha-bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene, acmc-20anuk, 2-fluoro-6-nitrobenzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluoro-1-nitrobenzene, benzene,2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 234.02 |
| Reinheit (%) | ≥98% |