Learn More
2-Fluor-6-Methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498913
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11498913 1 g 1 Gramm
11408923 5 g 5 Gramm
11418923 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11498913 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A11064.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94088-46-7
Summenformel C8H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 151.14
MDL-Nummer MFCD00042291
InChI-Schlüssel YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-3-fluoroanisole, benzonitrile, 2-fluoro-6-methoxy, 6-fluoro-o-anisonitrile, 2-fluoro-6-methoxybenzenecarbonitrile, buttpark 45\03-64, pubchem10117, acmc-209rov, ksc494m1p, 2-fluoro-6-methoxycyanobenzene
PubChem CID 523101
IUPAC-Name 2-Fluor-6-methoxybenzonitril
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)F)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 4179192
Formelmasse 151.14
Reinheit (%) 98%