Learn More
2-Fluor-6-methoxybenzoesäure, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10037719
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
137654-21-8
C8H7FO3
170.14
MFCD00671764
XLNQGZLCGVLNMF-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-6-methoxy-benzoic acid, rarechem al bo 0442, benzoic acid, 2-fluoro-6-methoxy, pubchem4967, acmc-209cem, 6-fluoro-2-anisoic acid, intermediates-zcf02063, methyl-6-fluorosalicylic acid, ksc494o0r, 2-fluoro-6-methoxybenzoicacid
2737360
2-Fluor-6-Methoxybenzoesäure
COC1=C(C(=CC=C1)F)C(=O)O
137654-21-8
C8H7FO3
170.14
MFCD00671764
XLNQGZLCGVLNMF-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-6-methoxy-benzoic acid, rarechem al bo 0442, benzoic acid, 2-fluoro-6-methoxy, pubchem4967, acmc-209cem, 6-fluoro-2-anisoic acid, intermediates-zcf02063, methyl-6-fluorosalicylic acid, ksc494o0r, 2-fluoro-6-methoxybenzoicacid
2737360
2-Fluor-6-Methoxybenzoesäure
COC1=C(C(=CC=C1)F)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.