Learn More
2-Fluor-6-Methoxybenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435537 5 g 5 Gramm
15445537 250 mg 250 Milligramm
15425537 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15435537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32774.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 529512-81-0 | C8H8FNO2 | 169.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529512-81-0
Summenformel C8H8FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.16
MDL-Nummer MFCD00277474
InChI-Schlüssel BDJNFURQDZEPLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-methoxy-benzamide, 2-methoxy-6-fluorobenzamide, 2-fluoro-6-methoxy benzamide, #, benzamide, 2-fluoro-6-methoxy
PubChem CID 579738
IUPAC-Name 2-fluoro-6-methoxybenzamide
SMILES COC1=C(C(N)=O)C(F)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Schmelzpunkt 190°C to 194°C
Menge 5 g
Formelmasse 169.15
Reinheit (%) 98%