Learn More
2-Fluor-6-iodbenzoylchlorid, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10224914 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
Artikelnummer. 10224914
Marke: Thermo Scientific Acros 426130050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
CAS 111771-12-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.9560g/mL
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H3ClFIO
Strukturformel FC6H3(I)COCl
MDL-Nummer MFCD03094410
Menge 5 g
Relative Dichte 1.956
Synonym 2-fluoro-6-iodobenzoylchloride, 2-fluoro-6-iodo-benzoyl chloride, pubchem4963, 2-fluoro-6-iodobenzoyl chloride
InChI-Schlüssel KUULKUHCAMRGCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(C(Cl)=O)C(I)=CC=C1
IUPAC-Name 2-fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Molekulargewicht (g/mol) 284.45
PubChem CID 2778660
Formelmasse 284.45
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.