Learn More
2-Fluor-5-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11334656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11334656 1 g 1 Gramm
11324656 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32574.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69045-82-5
Summenformel C6H3F4N
Molekulargewicht (g/mol) 165.091
MDL-Nummer MFCD07437945
InChI-Schlüssel UUODQIKUTGWMPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-3-picoline, pubchem9252, acmc-209o5o, ksc628s4n
PubChem CID 5463754
IUPAC-Name 2-Fluor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dichte 1.371
Siedepunkt 118°C to 122°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Brechungsindex 1.402
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 165.09
Reinheit (%) 97%