Learn More
2'-Fluor-5'-(Trifluormethyl)propiophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499107 5 g 5 Gramm
11489107 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20660.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207974-18-3
Summenformel C10H8F4O
Molekulargewicht (g/mol) 220.17
MDL-Nummer MFCD00061260
InChI-Schlüssel SCKAMDGXXQFMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl propiophenone, 2'-fluoro-5'-trifluoromethyl propiophenone, 1-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, acmc-1cich, 5-fluoro-2-trifluoromethyl propiophenone, 1-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 1-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl-1-propanone #
PubChem CID 605675
IUPAC-Name 1-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone
Brechungsindex 1.449
Menge 5 g
Formelmasse 220.17
Reinheit (%) 97%