Learn More
2-Fluor-5-(Trifluoromethyl)Phenylisocyanat, 97 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 319340025
Additional Details : CAS : 69922-27-6 Gewicht : 0.00250kg Transport : UN number : 2206 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 2.5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
69922-27-6 | |
205.11 | |
NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N | |
2733380 | |
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)F |
C8H3F4NO | |
MFCD00673069 | |
2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan | |
1-Fluor-2-Isocyanat-4-(Trifluormethyl)benzol |
Spezifikation
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate | |
Glasflasche | |
53°C (2.5mmHg) | |
2.5g | |
69922-27-6 | |
100.0 | |
C8H3F4NO | |
MFCD00673069 | |
NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N | |
1-Fluor-2-Isocyanat-4-(Trifluormethyl)benzol | |
2733380 | |
Flüssig |
Authentic | |
1.4540 to 1.456 | |
Farblos | |
97% | |
96.0 | |
97% | |
FC6H3(CF3)NCO | |
2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan | |
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)F | |
205.11 | |
205.11 | |
97% |