Learn More
2-Fluor-5-(Trifluoromethyl)Phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-135759
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
69922-27-6
C8H3F4NO
205.11
MFCD00673069
NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
2733380
1-fluoro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
FC1=CC=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F
69922-27-6
C8H3F4NO
205.11
MFCD00673069
NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
2733380
1-fluoro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
FC1=CC=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Siedepunkt 53°C (2.5 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(CF3)NCO
Brechungsindex 1.4540 to 1.456
Menge 500 mg
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan
Formelmasse 205.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig