Learn More
2-Fluor-5-(Trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11420451
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11420451
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20004.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141483-15-0
Summenformel C7H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 180.10
MDL-Nummer MFCD00061286
InChI-Schlüssel MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, 4-fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenol, phenol, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-cresol, pubchem4145, intermediates-zcf02079, acmc-1c6g6, ksc495m9p, 5-trifluoromethyl-2-fluorophenol
PubChem CID 518888
IUPAC-Name 2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol
SMILES OC1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Dichte 1.436
Siedepunkt 146°C
Flammpunkt 57°C (134°F)
Brechungsindex 1.439
Menge 1 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 8392138
Formelmasse 180.1
Reinheit (%) 97%