Learn More
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 115029-23-7 |
| Summenformel | C8H4F4O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(8(10,11)12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14) |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.11 |
| Formelmasse | 208.0147 |