Learn More
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439806
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11439806
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20293.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 115029-23-7 | C8H3F4O2 | 207.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115029-23-7
Summenformel C8H3F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.10
MDL-Nummer MFCD00061292
InChI-Schlüssel LIFKXWNFWIUMJT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, maybridge1_006396, 2-fluoro-5-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem4758, acmc-1bvsf, ksc180k3f
PubChem CID 688292
IUPAC-Name 2-Fluor-5-(trifluormethyl)-Benzoesäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 101°C to 102°C
Menge 1 g
Beilstein 5813056
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) ≥98%