Learn More
2-Fluor-5-(Trifluormethyl)anisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399809 5 g 5 Gramm
11389809 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23516.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 261951-78-4 | C8H6F4O | 194.129 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261951-78-4
Summenformel C8H6F4O
Molekulargewicht (g/mol) 194.129
MDL-Nummer MFCD01631564
InChI-Schlüssel AXEAQZIYCQTHQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl anisole, 1-fluoro-2-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-3-methoxybenzotrifluoride, pubchem8275, acmc-1ceet, 4-fluoro-3-methoxy-benzotrifluoride, 1-fluoranyl-2-methoxy-4-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 2774771
IUPAC-Name 1-Fluor-2-methoxy-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Flammpunkt 62°C (144°F)
Brechungsindex 1.4352
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 194.13
Reinheit (%) 97%