Learn More
2-Fluor-5-nitrobenzonitril, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469603 5 g 5 Gramm
11459603 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469603 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12417.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17417-09-3 | C7H3FN2O2 | 166.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17417-09-3
Summenformel C7H3FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.11
MDL-Nummer MFCD00042299
InChI-Schlüssel YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-fluoro-5-nitro, 3-cyano-4-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenenitrile, 3-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4792, intermediates-zcf02297, acmc-209e7w, 5-nitro-2-fluorobenzonitrile
PubChem CID 519417
IUPAC-Name 2-Fluor-5-Nitrobenzonitril
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2048720
Formelmasse 166.11
Reinheit (%) ≥98%