Learn More
2-Fluor-5-Nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622273
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10622273 10 g 10 Gramm
10385152 1 g 1 Gramm
10481124 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10622273 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00351EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 17417-09-3
Summenformel C7H3FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.11
MDL-Nummer MFCD00042299
InChI-Schlüssel YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-fluoro-5-nitro, 3-cyano-4-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenenitrile, 3-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4792, intermediates-zcf02297, acmc-209e7w, 5-nitro-2-fluorobenzonitrile
PubChem CID 519417
IUPAC-Name 2-Fluor-5-Nitrobenzonitril
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 166.11
Reinheit (%) 97%