Learn More
2-Fluor-5-Nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 166.11 |
| Reinheit (%) | 97% |