Learn More
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 7304-32-7 |
| Summenformel | C7H4FNO4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | NSC 133450 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4FNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(ccc1F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-Fluor-5-nitrobenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.11 |
| Formelmasse | 185.0124 |