Learn More
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30401531
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30401531 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401531 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59377510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 7304-32-7
Summenformel C7H4FNO4
Menge 10 g
Synonym NSC 133450
InChI-Formel InChI=1S/C7H4FNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 185.11
Formelmasse 185.0124