Learn More
2-Fluor-5-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10321034 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10321034 5 g Glasflasche 5 Gramm
10285880 25 g Glasflasche 25 Gramm
10377870 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10321034 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168390050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 369-36-8 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 369-36-8
Summenformel C6H5FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.12
MDL-Nummer MFCD00007652
InChI-Schlüssel KJVBJICWGQIMOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluoro-5-nitrophenylamine, 2-fluoro-5-nitro-phenylamine, 1-amino-2-fluoro-5-nitrobenzene, 2-fluoro-5-nitrobenzenamine, 2-fluoro-5-nitro aniline, 3-amino-4-fluoronitrobenzene, pubchem8504, acmc-1crtl, 5-nitro-2-fluoroaniline
PubChem CID 67785
IUPAC-Name 2-Fluor-5-Nitroanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-nitroaniline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Farbe Braun bis ockergelb
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(NO2)NH2
Menge 5 g
Beilstein 12, I, 355
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,alcohol and toluene
Formelmasse 156.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-5-nitroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.