Learn More
2-Fluor-5-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393037 5 g 5 Gramm
11303047 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13411.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 452-84-6 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-84-6
Summenformel C7H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 125.15
MDL-Nummer MFCD00007654
InChI-Schlüssel QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-fluorotoluene, 6-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-5-methylphenylamine, 2-fluoro-5-methylbenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methylbenzeneamine, 2-fluoro-5-methyl-aniline, pubchem1507, 2-fluoro-5-metylaniline, acmc-209k1v
PubChem CID 262970
IUPAC-Name 2-fluoro-5-methylaniline
SMILES CC1=CC=C(F)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-methylaniline
Dichte 1.109
Siedepunkt 80°C to 86°C (11 mmHg)
Flammpunkt 81°C (177°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.533
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2715995
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) 98%