Learn More
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-Phenylalanin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498665 250 mg 250 Milligramm
15488665 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498665 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33845.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1435806-24-8
Summenformel C11H11F4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 265.208
MDL-Nummer MFCD19687203
InChI-Schlüssel ZAEBGVLZTPXBJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
PubChem CID 66523503
IUPAC-Name 2-amino-3-[2-fluor-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]propansäure
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Menge 250 mg
Formelmasse 265.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest