missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Fluor-5-Methyl-4-(Trifluormethyl)Benzylalkohol, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H34462.03

Additional Details : Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15438955

  • 72.70 CHF / 1 Gramm


Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 06-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1323966-16-0
208.156
YSXVMRQKBSXFCF-UHFFFAOYSA-N
66523486
CC1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CO
C9H8F4O
MFCD19687197
2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl phenyl methanol
[2-fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)phenyl]methanol

Spezifikation

2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
1323966-16-0
MFCD19687197
YSXVMRQKBSXFCF-UHFFFAOYSA-N
[2-fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)phenyl]methanol
66523486
Flüssig
1g
C9H8F4O
2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl phenyl methanol
CC1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CO
208.156
208.15
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation