Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluor-5-Methyl-4-(Trifluormethyl)Benzonitril, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H34015.03
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438745
  • 216.58 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 06-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1323966-20-6
203.14
ITMYXYMYSSFKNP-UHFFFAOYSA-N
66523484
CC1=C(C=C(C(=C1)C#N)F)C(F)(F)F
C9H5F4N
MFCD19687195
2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzonitrile
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzonitril
Spezifikation
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
1323966-20-6
MFCD19687195
2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzonitrile
CC1=C(C=C(C(=C1)C#N)F)C(F)(F)F
203.14
203.14
97%
1g
C9H5F4N
UN3439
ITMYXYMYSSFKNP-UHFFFAOYSA-N
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzonitril
66523484
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation