Learn More
2-Fluor-5-Methoxybenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15429047 250 mg 250 Milligramm
15409047 1 g 1 Gramm
15419047 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52365.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 367-83-9 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluoro-5-Methoxybenzoesäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-83-9
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.139
MDL-Nummer MFCD00272566
InChI-Schlüssel REDSLTKMNCCQBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774543
IUPAC-Name 2-Fluor-5-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Menge 250 mg
Synonym 2-fluoro-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-fluoro-5-methoxy, benzoic acid, 2-fluoro-5-methoxy, pubchem4966, 6-fluoro-m-anisic acid, 3-carboxy-4-fluoroanisole, 2-fluoro-5-methoxybenzoicacid, 6-fluoro-3-methoxybenzoic acid, rarechem al bo 0748, buttpark 45\01-62
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) ≥97%