Learn More
2-Fluor-5-(3-fluor-4-methylbenzylcarbamoyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490926 1 g 1 Gramm
15400936 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54230.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1449132-35-7
Summenformel C15H14BF2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 305.088
MDL-Nummer MFCD20040159
InChI-Schlüssel LZBLIQJRKZLMQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-3-fluoro-4-methylbenzylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-5-3-fluoro-4-methylphenyl methyl carbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73995702
IUPAC-Name [2-fluor-5-[(3-fluor-4-methylphenyl)methylcarbamoyl]phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NCC2=CC(=C(C=C2)C)F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(3-fluoro-4-methylbenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 305.09
Reinheit (%) 97%