Learn More
2-Fluor-4-(pentafluorthio)-Benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431294 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10431294 5 g Glasflasche 5 Gramm
10255114 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431294 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397820050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 126917-10-0
Summenformel C8H3ClF4O
Molekulargewicht (g/mol) 226.56
MDL-Nummer MFCD00061155
InChI-Schlüssel OOAHPLWBUUTFMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-1-benzenecarbonyl chloride, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluoyl chloride, acmc-1c5cr, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoylchloride, 4-trifluoromethyl-2-fluorobenzoyl chloride
PubChem CID 145580
IUPAC-Name 2-Fluor-4-(trifluormethyl)Benzoylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.5000g/mL
Siedepunkt 188.0°C to 189.0°C
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(CF3)COCl
Brechungsindex 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.5
Formelmasse 226.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO– Nur für Forschungszwecke