Learn More
2-Fluor-4-(pentafluorthio)-Benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride |
| Dichte | 1.5 |
| Siedepunkt | 188°C to 189°C |
| Flammpunkt | 81°C (177°F) |
| Brechungsindex | 1.465 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 4251456 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Synonym | 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-1-benzenecarbonyl chloride, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluoyl chloride, acmc-1c5cr, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoylchloride, 4-trifluoromethyl-2-fluorobenzoyl chloride |
| Mehr anzeigen |