Learn More
2-Fluor-4-(Trifluormethyl)Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454477 5 g 5 Gramm
11444477 1 g 1 Gramm
11309629 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20485.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 146070-34-0 | C8H3F4N | 189.113 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146070-34-0
Summenformel C8H3F4N
Molekulargewicht (g/mol) 189.113
MDL-Nummer MFCD00061279
InChI-Schlüssel JLTYVTXTSOYXMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 3-fluoro-4-cyano-benzotrifluoride, 4-cyano-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, pubchem4798, intermediates-zcf02116
PubChem CID 518973
IUPAC-Name 2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dichte 1.358
Siedepunkt 178°C to 180°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 8313354
Formelmasse 189.11
Reinheit (%) 98%