Learn More
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397496 25 g 25 Gramm
11377496 1 g 1 Gramm
11387496 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09571.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115029-24-8
Summenformel C8H4F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.112
MDL-Nummer MFCD00010322
InChI-Schlüssel OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-20aidb, pubchem2079, ksc509c3f, rarechem al bo 0632, 4-carboxy-3-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 518003
IUPAC-Name 2-Fluor-4-(trifluormethyl)-Benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Menge 25 g
Beilstein 8409774
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) ≥98%