Learn More
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492140 1 g 1 Gramm
11402150 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492140 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28788.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 503309-11-3 | C7H5BF4O2 | 207.919 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 503309-11-3
Summenformel C7H5BF4O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.919
MDL-Nummer MFCD03094995
InChI-Schlüssel SSFSVKVWAURAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl, pubchem1859, acmc-209klg, ksc269g4l, 4-borono-3-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 16414145
IUPAC-Name [2-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 113°C to 115°C
Menge 1 g
Formelmasse 207.92
Reinheit (%) 97%