Learn More
2-Fluor-4-(pentafluorthio)phenylessigsäure, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)phenylacetic acid |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 280.18 |
| Reinheit (%) | 97% |